Få mere at vide
Masterflex™ Membrandoseringspumpehoved
Flowhastighed:
10 til 100 ml/min.
80 til 800 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompatibel med de fleste Masterflex L/S kører
- Ideel til pumpning gennem filtre eller ind i tryksatte systemer
- Kontraventil på pumpens indløbsside holder spædning i op til to timer, når pumpen er slukket
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 16.5 x 7.62 x 15.2 cm |
| Flowhastighed | 80 til 800 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til pumpning gennem filtre eller ind i tryksatte systemer |
| Samlet længde (metrisk) | 16.5 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 7.62 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Membrandoseringspumpehoved |
| Hastighed | 40 til 400 rpm |
| Etui materiale | PTFE |