Få mere at vide
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-6830111
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11816953
Brand: Masterflex™ 0644215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til en lang række laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange har fremragende kemisk resistens og holdbarhed under tryk.
  • Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
  • Udfører i en lang række kemiske anvendelser, hvilket begrænser antallet af slangeformuleringer, du skal have ved hånden
  • Lav spallation bibeholder væskens renhed
  • Fleksibel ydre kappe fungerer som et isolerende lag, der absorberer og afleder varme fra rullerne og forlænger slangens levetid
  • Blødgøringsmiddel-fri, glat boring liner er hydrofob og modstår absorption/adsorption af vandige væsker Overholder USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
  • Fremragende kemisk kompatibilitet og biokompatibilitet
  • Fremragende pumpelevetid og holdbarhed under tryk
  • Fremragende kemikalieresistens og lang pumpelevetid
  • Møder USP Klasse VI krav
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Chem-Durance Bio
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper