Få mere at vide
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
- Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
- Udfører i en lang række kemiske anvendelser, hvilket begrænser antallet af slangeformuleringer, du skal have ved hånden
- Lav spallation bibeholder væskens renhed
- Fleksibel ydre kappe fungerer som et isolerende lag, der absorberer og afleder varme fra rullerne og forlænger slangens levetid
- Blødgøringsmiddel-fri, glat boring liner er hydrofob og modstår absorption/adsorption af vandige væsker Overholder USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Fremragende kemisk kompatibilitet og biokompatibilitet
- Fremragende pumpelevetid og holdbarhed under tryk
- Fremragende kemikalieresistens og lang pumpelevetid
- Møder USP Klasse VI krav
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 38/100 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.7 mm |
| Materiale | Chem-Durance Bio |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | Laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -71 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Slangestørrelse | 36 |
| Vis mere |