Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne generelle laboratorieslang til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ .
- Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade
- Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ pumper
- Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
- meget lav proteinbinding
- Varmeforseglelig, svejsbar
- Bedre modstand mod pH-udsving
- Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Økonomisk
- Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 18 |
| Flowhastighed | 3,8 til 2300 ml/min. |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Højde (metrisk) | 6.7 m |
| Vis mere |