Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11715128
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11715128
Brand: Masterflex™ 0642416
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne generelle laboratorieslang til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ .
  • Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ pumper
  • Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
  • meget lav proteinbinding
  • Varmeforseglelig, svejsbar
  • Bedre modstand mod pH-udsving
  • Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Økonomisk
  • Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.1 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 24.9 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 16
Flowhastighed 0,8 til 480 ml/min.
Slange Barb 1/8 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper