Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11705128
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11705128 14 Hver
11715128 16 Hver
11725108 25 Hver
11745128 18 Hver
11795118 13 Hver
11735128 17 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11705128 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0642414
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne generelle laboratorieslang til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ .
  • Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ pumper
  • Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
  • meget lav proteinbinding
  • Varmeforseglelig, svejsbar
  • Bedre modstand mod pH-udsving
  • Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Økonomisk
  • Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 0,21 til 130 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper