Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11755029
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Maksimalt tryk:
20 psi
40 psi
Flowhastighed:
0,01 til 4 l/min.
0,01 til 8 l/min.
0,02 til 13 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Maksimalt tryk Flowhastighed unitSize
11755029 26 40 psi 0,01 til 4 l/min. Hver
11795148 73 40 psi 0,01 til 8 l/min. Hver
11847893 82 20 psi 0,02 til 13 l/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11755029 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0642426
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal Masterflex™ pumpeydelse med C-Flex™ Slange. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ .
  • Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade
  • Ideel laboratorieslang til generelle formål til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ pumper
  • Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
  • Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
  • Meget lav proteinbinding
  • Varmeforseglelig, svejsbar
  • Bedre modstand mod pH-udsving
  • Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Økonomisk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale C-Flex
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 l/min.
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper