Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Pumpehoved til PTFE-slanger
Artikelnummer. 11785978 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Type:
Pumpehoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11785978 Pumpehoved Hver
1 options
Artikelnummer. 11785978 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7739000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9085.00 DKK
    8348.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 736.64 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Overfør væske, der indeholder små partikler, med dette pumpehoved. Masterflex™ Stivt PTFE-rørpumpehoved er ideelt til applikationer som filtrering, kemisk injektion eller prøveudtagning med høj renhed. Designet til væsker med høj renhed og aggressive organiske opløsningsmidler.
  • PTFE pumpehoved bruger 4 eller 6 mm OD stive PTFE-slangesæt
  • PTFE-slanger er den eneste fugtede del, hvilket sikrer væskerenhed og fremragende kemisk kompatibilitet
  • Leverer en bred vifte af flowhastigheder ved tryk op til 100 psi (6,9 bar)
  • Seks-rullet pumpehoved med justerbar okklusion
  • Spænd okklusion for højere tryk, løsn for længere slangelevetid
  • Overfør væske, der indeholder små partikler
  • Kompatibel med L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder (minimum 1/10 hk)
  • For de bedste resultater skal du køre ved 1 til 300 rpm
Tekniske data
Flowhastighed 0,06 til 17 ml/min.
Til brug med (applikation) Til højrente væsker og aggressive organiske opløsningsmidler
Antal ruller 6
Okklusionstype Justerbar
Samlet dybde (metrisk) 5.7 cm
Samlet højde (metrisk) 12 cm
Samlet bredde (metrisk) 8.3 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Rustfrit stål
Rørtype Stive PTFE-rør
Type Pumpehoved
Hastighed 1 til 300 rpm