Beskrivelse
- Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand— kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
- Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
- Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
- Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller Tidsinterval —for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
- Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
- Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
- Reversibel —motorudskylningsslange før eller efter pumpning eller pump væske i begge retninger
- Kraftige motorer lader dig stable pumpehoveder til øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
- Flowområde 0,28 til 1700 ml/min med inkluderet L/S —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
- Stabelbart, stænkafvisende ABS-plastikcontrollerhus er IP33-klassificeret
- Fjernbetjeningsfunktioner via et DB25-hunstik bag på controlleren
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LCD |
| Bedømmelse af kabinet | IP33 |
| Flowhastighed | 0,28 til 1700 ml/min. |
| Motorhastighed | 0,1 til 600 rpm |
| Vendbar | Ja |
| Slutte | Epoxybelagt |
| Inkluderer | 77301-40 Digital Modular Drive, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 10 fod. (3 m) Rør, Easy-Load II 77200-62 Pumpehoved |
| Materiale | ABS (kasse), stål |
| Vis mere |