Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ analoge konsolpumpesystemer med variabel hastighed
Artikelnummer. 11749779 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
17 til 1700 ml/min.
4,8 til 480 ml/min.
Pumpehoved:
L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pumpehoved Pakningsstørrelse
11749779 17 til 1700 ml/min. L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 Hver
11739779 4,8 til 480 ml/min. L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11749779 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7791620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23780.00 DKK
    21513.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 2266.20 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Disse pumpedrev kan tilpasses til din applikation. MasterFlex™ ABS Plast Peristaltic L/S™ Easy-Load 3 pumpedrev har en reversibel motor, stænkbestandigt stabelbart ABS-plasthus og en 1/10 hk motor for jævn drift og lang levetid.
  • Muliggør stabling af 2 eller 4 pumpehoveder på samme drev for at skabe et pumpesystem med flere kanaler
  • Digital skærm giver dig præcis kontrol over dine måleapplikationer
  • Reversibel motor — tøm slangen før eller efter pumpning; pump væske i begge retninger
  • Nøjagtige og gentagelige indstillinger med 3-cifret LED-display med rpm
  • To måder at styre hastighed, retning og start/stop på — brug enten membrantastaturet eller fjernbetjeningsfunktionerne
  • Drevene accepterer ni pumpehovedtyper: Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, Cartridge, PTFE-slanger og PTFE-membran
  • Inkluderer 6 fod (1,8 m) strømledning —115 VAC: amerikansk standardstik; 230 VAC: IEC 320/CEE22-stik
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001:2008
Kontroltype Variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP33
Flowhastighed 17 til 1700 ml/min.
Motorhastighed 600 rpm
Vendbar Ja
Inkluderer 07528-10 Precision konsoldrev, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 10 fod. (62 m) slange, Easy-Load 3 77200-62 pumpehoved
Materiale ABS (kasse)
Model- L/S Easy-Load II
Motortype 1/10 hp
Pumpehoved L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Samlet længde (metrisk) 352.55 mm
Samlet bredde (metrisk) 210.82 mm
Samlet højde (metrisk) 215.9 mm
Elektriske krav 1,8/1,2 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spænding 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz