Beskrivelse
- Slangeokklusion er automatisk og optimeret, når pumpehovedet er lukket og låst– påfyld slangen på 15 sekunder eller mindre
- Flowhastigheder op til 3400 ml/min med L/S højtydende præcisionsrør
- Tryk op til 150 psi (10,3 bar) med L/S højtryk (HP ) pumpeslange
- Forstærket nylonhus og okklusionsseng med rotor/rulle i rustfrit stål
- Modeller med åbent hovedlåsesensor stopper drivmotoren, når pumpehovedet er åbent (ved brug med sensorudstyrede drev)
- Kompatibel med alle 1/10 hk L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder
- ATEX vurdering: Ex II 3 G Ex h IIC T6 Gc
- De L/S Højtydende pumpehoveder er ikke kompatible med 07554-serien L/S Economy Console kører
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | Volumen pr. omdrejning: L/S 16, 25, 17, 18 slanger - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml |
| Flowhastighed | 0,0018 til 2800 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Kompatibel med alle 1/10 hk L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder |
| Højde (metrisk) sug | 8.8 m |
| Antal kanaler | 1 kanal; |
| Antal ruller | Tre ruller |
| Okklusionstype | Fast |
| Samlet højde (metrisk) | 101 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 69 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 146 mm |
| Vis mere |