Få mere at vide
Masterflex™ Højtydende hoved til højtydende præcisionsslange med åbent hovedsensor
Artikelnummer. 15787167
Skift visning
Flowhastighed:
0,006 til 3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
15787167 0,006 til 3400 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15787167 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7725262
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Helt nyt patenteret design tilbyder hurtigere slangeskift, forbedret repeterbarhed og forbedret ergonomi.
  • Slangeokklusion er automatisk og optimeret, når pumpehovedet er lukket og låst– påfyld slangen på 15 sekunder eller mindre
  • Flowhastigheder op til 3400 ml/min med L/S højtydende præcisionsrør
  • Tryk op til 150 psi (10,3 bar) med L/S højtryk (HP ) pumpeslange
  • Forstærket nylonhus og okklusionsseng med rotor/rulle i rustfrit stål
  • Modeller med åbent hovedlåsesensor stopper drivmotoren, når pumpehovedet er åbent (ved brug med sensorudstyrede drev)
  • Kompatibel med alle 1/10 hk L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder
  • De L/S Højtydende pumpehoveder er ikke kompatible med 07554-serien L/S Economy Console kører
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Volumen pr. omdrejning: L/S 15, 24, 35, 36 slanger - 1,8, 3,0, 4,3, 5,8 ml
Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min.
Til brug med (applikation) Kompatibel med alle 1/10 hk L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder
Højde (metrisk) sug 8.8 m
Antal kanaler 1 kanal;
Antal ruller Tre ruller
Okklusionstype Fast
Samlet højde (metrisk) 101 mm
Samlet længde (metrisk) 69 mm
Samlet bredde (metrisk) 146 mm
Produktlinje L/S Serie
Rulle materiale Rustfrit stål
Sensorer Åbn hovedsensor
Maksimalt tryk 150 psi
Etui materiale Glasfyldt Nylon Polyamid