Få mere at vide
Cole Parmer™ Masterflex™ 77252-60 højtydende hoved til præcisionsslange med åbent hovedsensor
Shop alle Masterflex produkterBeskrivelse
- Slangeokklusion er automatisk og optimeret, når pumpehovedet er lukket og låst– påfyld slangen på 15 sekunder eller mindre
- Flowhastigheder op til 3400 ml/min med L/S højtydende præcisionsrør
- Tryk op til 150 psi (10,3 bar) med L/S højtryk (HP ) pumpeslange
- Forstærket nylonhus og okklusionsseng med rotor/rulle i rustfrit stål
- Modeller med åbent hovedlåsesensor stopper drivmotoren, når pumpehovedet er åbent (ved brug med sensorudstyrede drev)
- Kompatibel med alle 1/10 hk L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder
- De L/S Højtydende pumpehoveder er ikke kompatible med 07554-serien L/S Economy Console kører
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | Volumen pr. omdrejning: L/S 16, 25, 17, 18 slanger - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml |
| Flowhastighed | 0,0018 til 2800 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Kompatibel med alle 1/10 hk L/S drev, der accepterer to eller flere pumpehoveder |
| Højde (metrisk) sug | 8.8 m |
| Antal kanaler | 1 kanal; |
| Antal ruller | Tre ruller |
| Okklusionstype | Fast |
| Samlet højde (metrisk) | 101 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 69 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 146 mm |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?