Få mere at vide
Masterflex™ 31-bens rund hankonnektorkabelsamling
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt PVC
- Lang 25 fod. (7,9 m) kabellængde gør tilslutningen enkel
- Kablet har 26 AWG trådmåler
- Tilslutningstype: 31-polet rund
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til tilslutning til PLC eller andet styreinterface |
| Til brug med | Til 31-polet rundt hanstik til fjernbetjening af Masterflex vaskede digitale drev |
| Inkluderer | Noteret terminalstik og kabel med afisolerede ledningsender |
| Materiale | PVC |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | 26 AWG |
| Type | Kabelsamling |
| Længde (metrisk) | 7.9 m |