Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler™ X50h
Artikelnummer. 15826731 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
EU-stik
Artikelnummer.
15826731 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 15826731 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6316000019
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Den nye Mastercycler X50 er den elegante syntese af hastighed, fleksibilitet og PCR-optimering til forsknings-PCR-applikationer og standardisering til rutinemæssige PCR-applikationer såsom fødevaretest osv. Et nyt meget intuitivt berøringsskærmskoncept sætter alle disse fordele altid lige ved hånden.
  • Opvarmningshastighed: op til 10 C/°s
  • Opvarmningshastighed: 5 °C/s
  • Bloktemperaturnøjagtighed:± 0,15 °C
  • Innovativ 2D-gradient til avanceret PCR-optimering
  • X50 med berøringsskærm kan styre op til 9 andre enheder (tilsluttede cyklere har ikke en berøringsskærm)
  • 384-brønds blok
  • Lille fodaftryk
  • 2 års garanti
  • Højtrykslåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ≤±0,2 °C
Temperaturområde (metrisk) 4 til 99 °C
Termisk ensartethed ≤±0,2 °C
Dimensioner 27.5 × 43 × 33 cm
Volumen 384-brønd
Spænding 100 til 240 V
Display Type Berøringsskærm
Produkttype PCR Cycler
Bredde (metrisk) 27.5 cm
garanti 24 måneder
Til brug med (applikation) PCR, inkubation, cyklussekventering
Frekvens 50-60 Hz
Længde (metrisk) 43 cm
Brugergrænseflade Ethernet, USB
Maks. Rampehastighed 5 °C/s
Gradientområde 1 °C til 30 °C
Opvarmet låg 37 °C til 110 °C
Hastighed 5 °C/s
Vægt 11.5 kg
Blokkonfigurationer 384-brønds blok