Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Artikelnummer. 15856721 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Oversigt:
X50i
X50r
X50t
Indhold og opbevaring:
Aluminiumsblok og tryklåg
Sølv blok
Maks. Afkølingshastighed:
2,3 °C/s
5 °C/s
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Indhold og opbevaring Maks. Afkølingshastighed Pakningsstørrelse
15856721 X50i Sølv blok 5 °C/s Hver
15876721 X50r Aluminiumsblok og tryklåg 2,3 °C/s Hver
15886721 X50t Aluminiumsblok og tryklåg 2,3 °C/s Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15856721 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6301000012
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 kombinerede elegant hastighed, fleksibilitet og PCR-optimering til forskningsapplikationer og standardisering. Et nyt meget intuitivt berøringsskærmkoncept sætter alle disse fordele altid lige ved hånden.
  • Der er forskellige blokke at vælge imellem, fra den hurtige sølvblok til 384-brøndsblokken
  • Berøringsskærm kontrolpanel
  • Innovativ 2D-gradient til moderne PCR-optimering
  • X50 med berøringsskærm kan styre op til ni andre enheder (tilsluttede cyklere har ikke et berøringsskærms kontrolpanel)
  • Flexlid™ koncept: Brug af forskellige forbrugsstoffer takket være automatisk låghøjdejustering
  • Lille fodaftryk
  • Hurtig PCR
  • PCR optimering
  • Standard PCR
  • Cyklus sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,15 °C
Indhold og opbevaring Sølv blok
Spænding 110 til 230 V
Højde (metrisk) 33 cm
Bredde (metrisk) 27.5 cm
Dybde (metrisk) 43 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99 °C
Oversigt X50i
Maks. Afkølingshastighed 5 °C/s