Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler Nexus GX2, EU-stik
Artikelnummer. 15475940 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet: 64/32 x 0,2 mL PCR rør eller 24/10 x 0,5 mL PCR rør positioner
Artikelnummer.
15475940 Kapacitet: 64/32 x 0,2 mL PCR rør eller 24/10 x 0,5 mL PCR rør positioner
1 options
Artikelnummer. 15475940 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6336000015
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
PCR cycler med kapacitet til at køre to samtidige og uafhængige protokoller.
  • Stor blok til store analyser - lille blok til små analyser
  • Intuitiv grafisk programmering
  • Universalblok til strimler, 0,1 mL, 0,2 mL og 0,5 mL PCR-rør
  • Lille fodaftryk
  • Valgfri gradient til PCR-optimering
  • E-mail notifikation
  • flexlid™ koncept tillader brug af alle typer forbrugsstoffer med automatisk højdejustering af låget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 37 til 110 °C (låg), 4 til 99 °C (blok)
Indhold og opbevaring EU-stik
Dimensioner 25 × 41.2 × 33 cm
Volumen 64/32 x 0,2 mL PCR-rør eller 24/10 x 0,5 mL PCR-rørpositioner
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Standard PCR, optimering af en PCR
Brugergrænseflade CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB
Antal programmer >700
Opvarmet låg Ja
Vægt 10.5 kg