Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus GSX1e
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | GB Plug |
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 700 W |
| Produkttype | Mastercycler Nexus GSX1e |
| Højde (metrisk) | 320 mm |
| Bredde (metrisk) | 250 mm |
| Dybde (metrisk) | 410 mm |
| Frekvens | 50 to 60 Hz |
| Rampehastighed | 5°C/s |
| Materiale | Aluminum |
| Vis mere |