Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler Nexus Gradient Eco, EU-Plug
Shop alle Eppendorf produkter
:
Capacity: 96 x 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or 38 x 0.5 mL PCR tube positions
Beskrivelse
- Intuitive graphic programming
- Small footprint
- Universal block for ultimate flexibility
- Connect up to 2 Mastercycler nexus eco to your existing unit
- Available with gradient
- E-mail notification
- flexlid™ concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde (metrisk) | 37 til 110 °C (låg), 4 til 99 °C (blok) |
| Indhold og opbevaring | EU-stik |
| Dimensioner | 25 × 41.2 × 32.1 cm |
| Volumen | 96 × 0.2 mL PCR Tubes, 1 PCR Plate (96-wells) or 38 × 0.5 mL PCR Tube Positions |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, Fast PCR, In situ PCR |
| Brugergrænseflade | CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB |
| Antal programmer | >700 |
| Vægt | 10.9 kg |