Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus
Artikelnummer. 12314943 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Depth: 410mm
Artikelnummer.
12314943 Depth: 410mm
1 options
Artikelnummer. 12314943 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6333000014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Produkttype Mastercycler Nexus
Højde (metrisk) 320 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Dybde (metrisk) 410 mm
Frekvens 50 to 60 Hz
Rampehastighed 3°C/s
Materiale Aluminum