Få mere at vide
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-brønds, ikke-behandlet, V-formet-bund mikroplade
Beskrivelse
- Footprint kompatibel med automatiserede systemer
- Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
- ideel til opbevaring af aktive stoffer, patientprøver, biomolekyler og reagenser og dyrkning af bakterier eller gær
- Ensartede ydre dimensioner og tolerancer
- Alfnumerisk brøndkodning
- Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 9001 |
| Certificeret | RNase-/DNase, pyrogenfri |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brønds mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |