Få mere at vide
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-brønds mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10090292
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
0,5 ml
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well
10090292 0,5 ml
1 options
Artikelnummer. 10090292 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 786201
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af polypropylen for fremragende varmestabilitet og kemisk resistens. Greiner Bio One™ Masterblock™ 96 brønde 0,5 ml mikroplader giver et unikt dybt brønddesign, der er velegnet til applikationer, hvor der kræves større arbejdsvolumener. Pladen er kompatibel med nuværende pladeudstyr og kan bruges til manuel og robothåndtering.
  • Footprint kompatibel med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
  • ideel til opbevaring af aktive stoffer, patientprøver, biomolekyler og reagenser og dyrkning af bakterier eller gær
  • Ensartede ydre dimensioner og tolerancer
  • Alfnumerisk brøndkodning
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Certificeret RNase-/DNase, pyrogenfri
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 0,5 ml
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
nr. pr. pakke 80/Cs
Profil V-bund
Mængde 80/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C