Få mere at vide
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10023241
Skift visning
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Samlet volumen (metrisk) Well:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape Samlet volumen (metrisk) Well Pakningsstørrelse
10023241 Rund bund (U-brønd) 1 ml Pakke med 50
10688821 Konisk bund (V-brønd) 2 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023241 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 780201
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk modstand. Greiner Bio One™ Masterblock™ 96-brønds mikroplader har hævede brønde for at rumme termisk eller klæbende forsegling.
Enestående Masterblock design er velegnet til applikationer, hvor der kræves større arbejdsvolumener, såsom væskeopbevaring i sammensatte biblioteker.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
  • Kan spores til produktion gennem et defineret LOT-nummersystem
  • Ideelle mikroplader til opbevaring af prøvemateriale og dyrkning af bakterier eller gær
  • Kompatibel med automatiserede systemer
  • Ensartede ydre dimensioner og tolerancer
  • Alfanumerisk brøndkodning
  • Høj kemikalieresistens
  • Høj temperaturbestandighed (-196 °C til + 121 °C)
  • Forsegles med klæbende film og varmeforsegler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 1 ml
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Ideelle mikroplader til opbevaring af prøvemateriale, men er også ideelle til at dyrke bakterier eller gær
Pladekompatibilitet Ja
Mængde 50/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.