Få mere at vide
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 dyb brønd rund bund 1 ml opbevaringsplade
Artikelnummer. p-7075535
Sterilitet:
Steril
nr. pr. pakke:
1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10013381
Brand: Greiner Bio-One 780261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til dyrkning af bakterier eller gær. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Opbevaringsplade er også velegnet til opbevaring af prøvemateriale.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
  • Forsegles med klæbende film og varmeforsegler
  • Høj temperatur modstand
  • Høj kemikalieresistens
  • EN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 1 mL
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. pakke 1
Mængde 50/Cs.
Well Design Skorsten