Få mere at vide
ATAGO™ Master-URC/NM Urin Specific Gravity Refractometer
:
Refraktometer; Brydningsindeks: 1,333 til 1,356
Beskrivelse
- Måler urinens vægtfylde med en enkelt dråbe prøve
- Modstandsdygtig over for korrosion fra salte og sure prøver
- Manuel temperaturkontrol
- Godt alternativ, når vandtæthed ikke er en prioritet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Refraktometre, bærbare |
| Skala Range | 1 til 1,05 |
| Brydningsindeks | 1.333 til 1.356 |
| Model- | MASTER-URC/NM |
| Opløsning | 0,001 (urin SG-skala), 0,001 (brydningsindeks) |
| Skala Type | Urin specifik vægtfylde |
| Vægt (engelsk) | 0.24 lb. |
| Vægt (metrisk) | 110 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 32 x 34 x 207 mm |