Få mere at vide
Atago™ MASTER-TA model vin refraktometer
Artikelnummer. 11426158
Artikelnummer. 11426158
Brand: Atago™ 2590
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Vin refraktometer
Skala Range 0 til 25 TA, 0 til 40 Brix
Model- MASTER-TA
Nøjagtighed ±0,3 % TA,± 0,5 % Brix ved 10 til 30 °C
Skala Type TA, Brix
Til brug med (applikation) Anvendes til måling af druemostkoncentrationer
IP-vurdering IP65
Vægt (metrisk) 160 g