Få mere at vide
Atago™ MASTER-SUR/Nα Model klinisk refraktometer
Artikelnummer. p-8008907
Brydningsindeks:
1,3330 til 1,3660
1.333 til 1.356
Artikelnummer. 11446168
Brand: Atago™ 2771
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Klinisk refraktometer
Skala Range 1.000 til 1.060 Urin specifik vægtfylde, 0 til 12 g/100 ml serumprotein
Brydningsindeks 1,3330 til 1,3660
Model- MASTER-SUR/Nα
Nøjagtighed ±0,001 Urin SG skala,± 0,2 g/100 ml serumproteinskala,± 0,0005nD Brydningsindeksskala ved 10 til 30 °C
Skala Type Urin SG, Serumprotein, Brydningsindeks
Til brug med (applikation) Designet til kliniske formål: Serumprotein, specifik vægt af urin og brydningsindeks
IP-vurdering IP65
Vægt (metrisk) 110 g