Få mere at vide
Atago™ MASTER-SUR/Nα Model klinisk refraktometer
Brydningsindeks:
1,3330 til 1,3660
1.333 til 1.356
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Klinisk refraktometer |
| Skala Range | 1.000 til 1.060 Urin specifik vægtfylde, 0 til 12 g/100 ml serumprotein |
| Brydningsindeks | 1.333 til 1.356 |
| Model- | MASTER-URC/Nα |
| Nøjagtighed | ±0,001 Urin SG skala,± 0,0005nD ved (10 °til 30 C) brydningsindeksskala |
| Skala Type | Urin SG, brydningsindeks |
| Til brug med (applikation) | Designet til hurtigt og nemt at måle Urin Specific Gravity med kun en enkelt dråbe prøve |
| IP-vurdering | IP65 |
| Vægt (metrisk) | 110 g |