Få mere at vide
Atago™ MASTER-S10α Model Salinity Refractometer
Artikelnummer. 11446148
Artikelnummer. 11446148 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1086.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 128.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Tekniske data
Type Salinitets refraktometer
Skala Range 0 til 10 g/100 g natriumklorid
Model- MASTER-S10α
Nøjagtighed ±0,2 % ved 10 til 30 °C
Skala Type Natriumchlorid
Til brug med (applikation) Designet til at kontrollere koncentrationen af saltvand, såsom i madlavning eller skylning af fisk og skaldyr
IP-vurdering IP65
Vægt (metrisk) 105 g