Få mere at vide
Atago™ MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
Artikelnummer. 11486148
Artikelnummer. 11486148
Brand: Atago™ 2493
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
Tekniske data
Type Salinitets refraktometer
Skala Range 0 til 100 Salinitet, 1.000 til 1.070 specifik vægtfylde
Model- MASTER-S/MillM
Skala Type Salinitet, specifik vægtfylde
Til brug med (applikation) Måler saltholdigheden og vægtfylden af havvand og anvender et nyt materiale, der er holdbart mod salte prøver
Vægt (metrisk) 110 g