Få mere at vide
Atago™ MASTER-S/Millα Salinitets refraktometer
Beskrivelse
- Holdbar mod salte prøver
- Viser saltholdighed i dele pr. million
- Automatisk temperaturkompensation
- Vandafvisende
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Salinitets refraktometer |
| Skala Range | 0 til 100 Salinitet, 1.000 til 1.070 specifik vægtfylde |
| Model- | MASTER-S/Millα |
| Nøjagtighed | ±2‰ Salinitet,± 0,001 Vægtfylde ved 10 til 30 °C |
| Gentagelighed | ±1‰ Salinitet,± 0,0005 Vægtfylde |
| Skala Type | Salinitet, specifik vægtfylde |
| Til brug med (applikation) | Måling af saltholdighed og vægtfylde af havvand |
| IP-vurdering | IP65 |
| Vægt (metrisk) | 110 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 3.2 x 3.4 x 20.7 cm |