Få mere at vide
Atago™ MASTER-RI model refraktometer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Refraktometre |
| Brydningsindeks | 1.435 til 1.520 |
| Model- | MASTER-RI |
| Til brug med (applikation) | Måling af brydningsindekset for vegetabilsk olie, petroleum, oliepletter |
| Vægt (metrisk) | 130 g |