Få mere at vide
Atago™ MASTER-BC Model Batteri Kølevæske Checker Refraktometer
Artikelnummer. 11496168
Skift visning
Skala Range:
1.150 til 1.300 batterivæske d20/20
Artikelnummer. Skala Range
11496168 1.150 til 1.300 batterivæske d20/20
1 options
Artikelnummer. 11496168 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 DKK
    869.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.77 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Brug dette refraktometer til en række forskellige applikationer. Atago™ MASTER-BC Model Battery Coolant Checker Refractometer har en eksklusiv skala til måling af densitet af batterivæske og til kontrol af frysetemperaturen for ethylenglycol og propylenglycol.
  • Til brug med kemikalier, der findes i frostvæskeblandinger i biler, termiske katalysatorer til solenergisystemer og andre industrielle anvendelser
  • MASTER-BC er efterfølgeren til den konventionelle BC-2E model
  • Skala er gradueret i° C
  • Konstrueret af holdbart materiale velegnet til salte og syreprøver
Tekniske data
Type Batterikølevæske refraktometer
Skala Range 1.150 til 1.300 batterivæske d20/20
Model- MASTER-BC
Skala Type Frysetemperatur, Batterivæske d20/20
Til brug med (applikation) Måling af densitet af batterivæske og kontrol af frysetemperaturen for ethylenglycol og propylenglycol, der bruges som frostvæskeblanding i biler
Vægt (metrisk) 90 g
Temperaturområde (metrisk) 0 til -°50 C Ethylenglycol/propylenglycol