Få mere at vide
Atago™ MASTER-93H model refraktometer
Artikelnummer. 10795973
Skift visning
Skala Range:
45 til 93 Brix
Artikelnummer. Skala Range
10795973 45 til 93 Brix
1 options
Artikelnummer. 10795973 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 DKK
    1303.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.15 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug dette varmebestandige refraktometer til måling af højtemperaturprøver på deres respektive produktionssteder. Atago™ MASTER-93H model refraktometre har et prisme lavet af korrosionsbestandigt hærdet glas for længere levetid.
  • Velegnet til opmåling af marmelade, marmelade og slik
  • Let at læse og holde
  • Designet til jævn prøvetagning
  • Nem bortskaffelse af prøve fra kanten
  • Balanceret struktur
  • Strømlinet krop og det stærke greb med rig tekstur
Tekniske data
Type Refraktometre
Skala Range 45 til 93 Brix
Model- MASTER-93H
Nøjagtighed ±0,5 % Brix ved 10 til 40 °C
Gentagelighed ±0,25% Brix
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Måler marmelade, slik
Vægt (metrisk) 130 g