Få mere at vide
Atago™ MASTER-80H model refraktometer
Artikelnummer. 10094104
Artikelnummer. 10094104 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 DKK
    1303.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.15 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Tekniske data
Type Refraktometre
Skala Range 30 til 80 Brix
Model- MASTER-80H
Nøjagtighed ±0,5 % Brix ved 10 til 40 °C
Gentagelighed ±0,25% Brix
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Måler marmelade, slik
IP-vurdering IP65
Vægt (metrisk) 130 g