Få mere at vide
Atago™ MASTER-53α Refraktometer
Artikelnummer. 10430885
Skift visning
Skala Range:
0 til 53 Brix
Artikelnummer. Skala Range
10430885 0 til 53 Brix
1 options
Artikelnummer. 10430885 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2351
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Refraktometer, der er let at aflæse, let at holde på og glat prøveudtagning. Atago™ MASTER-53α Refraktometer er velegnet til en bred vifte af opløsningsprøver.
  • Bredt udvalg
  • Nem bortskaffelse af prøve fra kanten
  • Tekstureret greb
  • Velafbalanceret
  • Strømlinet krop
  • Rengøres nemt med rindende vand
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Praktisk opbevaringstaske
  • Automatisk prøvefordeling
  • Prøvestørrelse: 2-3 dråber
Tekniske data
Type Refraktometre
Skala Range 0 til 53 Brix
Model- MASTER-53α
Nøjagtighed ±0,5 % Brix ved 10-30 °C
Gentagelighed ±0,25 % (10-30 °C)
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Måler ikke kun forskellige slags juice, kaffe og andre drikkevarer, men også forarbejdede fødevarer såsom sauce, ketchup, lavkaloriemarmelade
IP-vurdering IP65
Vægt (metrisk) 130 g
Dimensioner (L x B x H) 16.8 x 3.2 x 3.4 cm