Få mere at vide
Atago™ MASTER –50H refraktometer
Beskrivelse
- Høj temperatur model
- Korrosionsbestandigt hærdet glasprisme
- Nem bortskaffelse af prøve fra kanten
- Tekstureret greb
- Velafbalanceret
- Strømlinet krop
- Rengøres nemt med rindende vand
- Praktisk opbevaringstaske
- Automatisk prøvefordeling
- Prøvestørrelse: 2-3 dråber
- Automatisk temperaturkompensation
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Refraktometre |
| Skala Range | 0 til 50 Brix |
| Model- | MASTER –50H |
| Nøjagtighed | 0.5% |
| Gentagelighed | 0.25% |
| Skala Type | Brix |
| Vægt (metrisk) | 130 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 16.8 x 3.2 x 3.4 cm |