Få mere at vide
Atago™ MASTER-20M refraktometer
Artikelnummer. 11416148
Skift visning
Skala Range:
0 til 20 Brix
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Skala Range Pakningsstørrelse
11416148 0 til 20 Brix Hver
1 options
Artikelnummer. 11416148 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00 DKK
    738.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.15 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Refraktometer, der er let at aflæse, let at holde på og glat prøveudtagning. Atago™ MASTER-20M refraktometer er en model med lav koncentration.
  • Lav koncentration
  • Nem bortskaffelse af prøve fra kanten
  • Tekstureret greb
  • Velafbalanceret
  • Strømlinet krop
  • Rengøres nemt med rindende vand
  • Praktisk opbevaringstaske
  • Automatisk prøvefordeling
  • Prøvestørrelse: 2-3 dråber
Tekniske data
Type Refraktometre
Skala Range 0 til 20 Brix
Model- MASTER-20M
Nøjagtighed ±0,2 % Brix
Gentagelighed ±0,1% Brix
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Målinger af lav koncentration frugtjuice, skæreolie
Vægt (metrisk) 165 g
Dimensioner (L x B x H) 20.7 x 3.2 x 3.4 cm