Få mere at vide
Atago™ MASTER-100H model refraktometer
Artikelnummer. 11426148
Artikelnummer. 11426148 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2384
Tekniske data
Type Refraktometre
Skala Range 60 til 100 Brix
Model- MASTER-100H
Nøjagtighed ±0,5% Brix
Gentagelighed ±0,25% Brix
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Måler marmelade, slik
IP-vurdering IP65
Vægt (metrisk) 130 g