Få mere at vide
Mast Cell Marker Antibody (MCG35) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1535.00 DKK - 2715.00 DKK
Tekniske data
Antigen Mast Cell Marker
Klon MCG35
Koncentration 1 mg/mL
Fortynding Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Applikationer Immunohistochemistry
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18674666
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-50484-0.025ml
0.025 mL
1535.00 DKK
0.03ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18617528
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-50484
0.1 mL
2715.00 DKK
0.10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Mast Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Mast Cell Marker in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Tekniske data
Tekniske data
Mast Cell Marker
1 mg/mL
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cardiovascular Biology
PBS
IgG1 κ
Protein A purified
MCG35
Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Spleen cells and bone marrow cells (erythrocyte depleted) from a patient with systemic mastocytosis. The bone marrow preparation consisted of 50% typical mast cells.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater