Få mere at vide
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
Shop alle Thermo Scientific produkter
Størrelsesområde:
100 til 1000 bp
1500 til 10000 bp
80 til 10.000 bp
80 til 1031 bp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Højdepunkter
- Nøjagtig DNA-størrelse og kvantificering -DNA-stigefragmenter kvantificeres spektrofotometrisk
- Hurtig og pålidelig DNA-kvantificering - korte separationsafstande under forskellige elektroforeseforhold
- Skarpe bånd
- Let at huske fragmentstørrelser og -mængder
- Klar til brug - færdigblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte påfyldning og opbevaring ved stuetemperatur
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Bromphenol blå |
| Produkttype | DNA-stige |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 100 til 1000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | MassRuler |
| Mængde | 2 x 500μ L |