missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Massoilactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Massoilactone |
| CAS | 54814-64-1 |
| Molekylær formel | C10H16O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5,6-Dihydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxy-2-decenoic Acid Δ-Lactone, (±)-Massoia Lactone, (±)-Massoja Decalactone, 2-Decen-5-olide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,8-9H,2-4,6-7H2,1H3 |
| SMIL | O=C1OC(CCCCC)CC=C1 |
| IUPAC navn | 6-pentyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vægt | 168.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?