Få mere at vide
Massachusetts Residual Pesticide Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Etoxazole∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Spiromesifen∣Trifloxystrobin |
| CAS | 149877-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 153233-91-1, 35554-44-0, 138261-41-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Etoxazole∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Spiromesifen∣Trifloxystrobin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |