Få mere at vide
Massachusetts PFAS-blanding 2 μg/ml i Methanol: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322835
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322835 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322835 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000738MW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 335-76-2, 375-85-9, 355-46-4, 375-95-1, 1763-23-1, 335-67-1
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Vand