Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles
Artikelnummer. 10027084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
LCQ MS
LCQ XP, DECA, Advantage
LCQ XSQ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10027084
Brand: Thermo Scientific™ 365RNLT2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles are available for syringes with removable needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt For LCQ MS
Produkttype ESI Probe Needle
Til brug med (udstyr) LCQ MS
Tilslutningstype Removable