Få mere at vide
Thermo Scientific™ Massespektrometri spaltelige tværbindere
Artikelnummer. 15782157 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
DSBU
DSSO
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15782157 DSSO Pakke med 10
15790309 DSBU Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15782157 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A33545
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forbedre følsomheden af massespektrometridetektion af tværbundne proteiner med MS-spaltelige DSSO og DSBU heterotrifunktionelle tværbindere.
Kemisk tværbinding i kombination med massespektrometri er en kraftfuld metode til at forbedre proteinkarakterisering og identifikation af protein-protein-interaktioner. Denne metode er blevet anvendt på rekombinante og native proteinkomplekser og for nylig på helcellelysater eller intakte encellede organismer i bestræbelserne på at identificere protein-protein-interaktioner på globalt plan. Den nyere forbedring af spaltbarhed i DSSO og DSBU har forbedret MS-kompatibilitet og følsomhed for påvisning af tværbundne peptider og proteiner.
DSSO (disuccinimidyl sulfoxide) og DSBU (disuccinimidyl dibutyric urea eller BuUrBU) er begge massespektrometri (MS)-spaltelige og membran-semi-permeable tværbindere, der indeholder en amin-reaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester i hver ende af et 7-carbon-arm-rum (1-carbon-DSSO)-arm (1 DSSOr-mellemrum). Begge tværbindere har en reaktivitet svarende til DSS, men indeholder en spaltelig funktionalitet i linkerregionen, der muliggør spaltning i gasfasen ved brug af kollisionsinduceret dissociation (CID) under tandem MS (MS/MS) fragmentering. MS-spaltning af DSSO eller DSBU genererer diagnostiske ion-dubletter under MS2, som adskiller identifikation af tværbundne peptider fra blindgydemodifikationer. De tværbundne peptidfragmenter identificeres efterfølgende ved hjælp af MeroX- eller XlinkX-software. For DSBU fragmenteres og sekventeres tværbundne peptider under MS2, mens tværbundne peptider for DSSO fragmenteres under MS/MS og kræver yderligere fragmentering (MS3) for at lette peptidsekventering ved brug af traditionelle databasesøgemaskiner.
Funktioner af MS-spaltelige tværbindere DSSO og DSBU
• Meget reaktiv NHS-ester (i begge ender) med primære aminer
• MS-spaltbar ved kollisionsinduceret dissociation (CID)
• Krystallinske reagenser med høj renhed til proteinstruktur og interaktionskarakterisering
• Membran-semi-permeabel, tillader intracellulær tværbinding
• Vanduopløselig (opløses først i DMF eller DMSO)
Fordele ved MS-spaltelige tværbindere
Selvom både ikke-spaltelige og MS-spaltelige tværbindere kan bruges til at studere protein-protein-interaktioner, kan MS-spaltelige tværbindere være mere fordelagtige til at forbedre identifikation og analyse af tværbundne peptider. Typisk, når der anvendes ikke-spaltelige tværbindere, består de genererede data af både de tværbundne og ikke-tværbundne peptider, hvilket gør det vanskeligt at skelne ved hjælp af massespektrometrianalyse. Ikke-spaltelige tværbindere øger også kompleksiteten af analysen. En vis kompleksitet kan reduceres gennem yderligere prøveforberedelse eller gennem isotopmærkning. MS-spaltelige tværbindere giver mulighed for at skelne mellem tværbundne og ikke-tværbundne peptider til analyse. Tværbinderen spaltes gennem kollisionsinduceret dissociation (CID/HCD) eller elektronoverførselsinduceret dissociation (ETD) for at generere karakteristiske ioner, som derefter kan anvendes under MS2- eller MS2/MS3-fragmentering til sikker identifikation og sekvensering af tværbundne peptider. Evnen til utvetydigt at identificere tværbundne peptider resulterer i færre falske positive sammenlignet med ikke-spaltelige tværbindere. DSSO og DSBU anvender henholdsvis et sulfoxid eller urinstof til spaltning med gasfasefragmentering.
Anvendelser for MS-spaltelige tværbindere DSSO og DSBU
• Analyse af komplekse proteinblandinger
• Profilering af native protein-protein-netværk in vivo
• Undersøgelse af intakte organeller, celler eller væv
• Udførelse af proteom-dækkende undersøgelser
• Karakterisering af intermolekylære proteininteraktioner
• Karakterisering af oprensede proteiner og komplekser
Note: Til højopløsningsanalyse af de tværbundne peptider er den anbefalede LC-søjle for Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164940 eller 164568). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (kat. nr. ES900 eller ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Ved CID ved hjælp af MS
Oversigt DSSO
Molekylvægt (g/mol) 388.35
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 10,3 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved 4 °C beskyttet mod fugt.
Cellepermeabilitet Ja
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder