Få mere at vide
Maslinsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Crategolic Acid (Maslinic Acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 472.3553 |
| Procent renhed | >95% |