Få mere at vide
Masitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Masitinib |
| CAS | 790299-79-5 |
| Molekylær formel | C28 H30 N6 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]benzamide, Masitinib, Masivet |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N6OS/c1-20-5-10-24(16-25(20)31-28-32-26(19-36-28)23-4-3-11-29-17-23)30-27(35)22-8-6-21(7-9-22)18-34-14-12-33(2)13-15-34/h3-11,16-17,19H,12-15,18H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,32) |
| SMIL | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nc(cs4)c5cccnc5)c3)CC1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-yl)amino]phenyl]benzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.64 |
| Formel vægt | 498.2202 |