Få mere at vide
Maryland pesticidblanding 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310193
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310193 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310193 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRES50000140AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 134098-61-6, 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 12771-68-5, 131860-33-8
Analyt- eller komponentnavne (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Fødevaretest
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (E)-Fenpyroximate 1000 μg/mL∣Abamectin 1000 μg/mL∣Acetamiprid 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Ancymidol 1000 μg/mL∣Azoxystrobin 1000 μg/mL∣Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL∣Chlorantraniliprole 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Ethephon 1000 μg/mL∣Etoxazole 1000 μg/mL∣Flonicamid 1000 μg/mL∣Fludioxonil 1000 μg/mL∣Imidacloprid 1000 μg/mL∣Methomyl 1000 μg/mL∣Myclobutanil 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Thiacloprid 1000 μg/mL∣Thiamethoxam 1000 μg/mL