Få mere at vide
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Termoplastisk polyurethan (TPU) ydersål
- Fuldnarvet læder konstruktion
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Brun |
| Design | Martino (Grænse 162) |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 39 |
| Tå materiale | Stål |